Learn More
3M™ Ruban d’avertissement de danger à usage général 767
Code produit 17751689 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge, Blanc
Conditionnement:
12 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17751689 Rouge, Blanc 12 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17751689 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100260284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.53€
    135.14€ / 12 rouleaux
    Économisez 20.39€
    13% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Ruban adhésif idéal pour le marquage de l’équipement, pour l’avertissement autour des points de pincement ou des engrenages. Il peut également être utilisé pour le marquage au sol dans les zones de faible passage et autour de l’équipement ou des déverseme
  • Idéal pour les applications de marquage dans les zones de faible passage
  • À utiliser dans toutes les applications non critiques
  • Le support étirable rend le ruban en vinyle idéal pour une utilisation sur des surfaces incurvées et irrégulières
  • S’applique instantanément et est prêt à l’emploi immédiatement
  • L’adhésif en caoutchouc assure une bonne adhérence instantanée sur de nombreuses surfaces
  • Conserve des couleurs vives au fil du temps pour une qualité durable et une identification aisée
  • Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur pour sol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 33 m x 50 mm
Quantité d’emballage 12 rouleaux
Épaisseur 0,12 mm
Type d’adhésif Adhésif à base de caoutchouc
Couleur Rouge, Blanc
Matériau Vinyle