Learn More
Axygen™ Alimentation à usage général et à fort ampérage
Code produit 17285046 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Type:
Bloc d’alimentation haute intensité
Bloc d’alimentation à usage général
Type de prise:
EU
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Type Type de prise Conditionnement
17285046 230 V Bloc d’alimentation haute intensité EU 1 pièce
17295046 230 V Bloc d’alimentation à usage général EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17285046 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur PS250HA230V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00€
    1054.13€ / 1 pièces
    Économisez 175.87€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ces sources d’alimentation complètes sont idéales pour les flux de travaux en biologie moléculaire, notamment les applications d’ADN et de gel protéique. L’interface utilisateur compacte dispose de 4 jeux de bornes à code couleur permettant une utilisatio
  • Idéale pour les flux de travaux de biologie moléculaire, notamment les applications d’ADN, de gel protéique et d’électrophorèse
  • Les 4 jeux de bornes à code couleur permettent une utilisation simultanée avec jusqu’à 4 boîtes de gel
  • L'alimentation à usage  général peut être rapidement programmée pour fonctionner avec un affichage numérique facile à paramétrer.
  • L'alimentation à  ampérage élevé permet de programmer jusqu'à 10 étapes par programme.
  • Interface utilisateur compacte
  • Minuteurs inclus dans les unités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, cETLus
À utiliser avec (application) Flux de travaux en biologie moléculaire
Type Bloc d’alimentation haute intensité
Affichage Type graphique LCD rétro-éclairé
Mémoire Stockez jusqu’à 10 fichiers
Système d’exploitation Courant constant, tension constante, puissance constante
Type de prise EU
Température (métrique) en fonctionnement 0 à 40 °C
Garantie 3 ans
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension max. 250 V
Tension 230 V
Ampérage 10 à 3000 mA