Learn More
Brannan™ Thermomètre de laboratoire sur trépied avec étalonnage traçable en 3 points
Code produit 17823048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Remplissage du thermomètre:
Alcool vert
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Remplissage du thermomètre Conditionnement
17823048 Alcool vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17823048 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 44/403/5 + 49/101/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    101.14€ / 1 pièces
    Économisez 9.86€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Thermomètre de laboratoire à usage général, fourni avec certificat d'étalonnage.
  • thermomètre de laboratoire
  • Remplissage sans mercure sûr
  • Fourni avec un certificat d’étalonnage
  • Embout anti-roulis
  • Fourni de série dans un tube télescopique individuel et refermable pour la protection.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Points d’étalonnage 0 °C, 50 °C, 90 °C
Certifications/Conformité Trazable en el Reino Unido según los estándares nacionales ISO 9001
Type d’immersion immersion partielle
Longueur (métrique) 30.5 cm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Alcool vert
Description Top de triatlón
Température max. (impériale) 230°F
Température max. (métrique) 110°C
Température (impériale) min. 14°F
Température min. (métrique) -10° C
Plage de températures (impériale) 14° à 230°F
Plage de températures (métrique) -10°C à +110°C
Précision ±1,0 °C a 35 °C
Subdivision 1°C
Immersion Length 76 mm
Largeur (métrique) 1.2 cm