Description
- Conçu pour la recherche quotidienne et les laboratoires académiques, avec de bonnes performances et des contrôles numériques faciles à utiliser
- Fonctionnement silencieux, moins de 53 dB
- Réfrigérants verts conformes à SNAP
- Dégivrage automatique
- Quatre roulances de 2 in Les roulettes avant sont verrouillables
- Température hi/lo, et alarmes de panne de porte entrouverte
- Port d’accès arrière
- Serrures de porte à clé, compatibles avec les adaptateurs E-lock populaires
Spécification
Spécification
| Type | Congélateur de laboratoire |
| Capacité (impériale) | 9,4 ft3 |
| Capacité (métrique) | 266 L |
| Gamme de températures | -15°C à -25°C |
| Température (point de consigne) | -20 °C |
| Modèle de porte | Solide |
| No. of Doors | 1 |
| Matériau de la hotte | Acier peint résistant aux rayures |
| Matériau de la cuve | Acier peint |
| Isolation | Mousse de polyuréthane sans HFC |
| Afficher plus |