Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Laboratory Refrigerator
GREENER_CHOICE
Code produit 31740918 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
266 L
564 L
Modèle de porte:
Glass
Solid
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle de porte Conditionnement
31740918 266 L Glass 1 pièce
31740932 266 L Solid 1 pièce
31740924 564 L Glass 1 pièce
31740929 564 L Solid 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31740918
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Economical and essential, they offer good temperature performance and basic features for everyday lab use at an economical price.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Bright LED interior lighting
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Laboratory Refrigerator
Capacité (impériale) 9.4 cu. ft.
Capacité (métrique) 266 L
Gamme de températures 1°C to 10°C
Réfrigérant R600a
Modèle de porte Glass
No. of Doors 1
Étagères 5
Matériau de la hotte Painted Steel
Finition externe Painted Steel
Isolation HFC-free Polyurethane Foam
Certifications/Conformité CE
Modèle Upright
Roulettes Locking
Type de contrôle Digital
Ports 1 Rear Access Port
Garantie 2 Years Parts/Labor
Dégivrage Auto
Éclairage LED
Options de surveillance Alarm
Sécurité d’accès Key Lock
Compresseur Hermetic
Dimensions (P x l x H) extérieures 26.3 x 23.4 x 74.8 in. (66.7 x 59.5 x 190 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 20 x 19.3 x 62.8 in. (50.9 x 49 x 159.5 cm)
Type de bouchon Royaume-Uni
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Consommation d’énergie 0.9 kw-hr/day
Poids à l’expédition (impériale) 218 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 99 kg