Code produit 31740924
Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
266 L
564 L
Modèle de porte:
Glass
Solid
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Capacité (métrique)
Modèle de porte
Conditionnement
31740924
564 L
Glass
1 pièce
31740918
266 L
Glass
1 pièce
31740932
266 L
Solid
1 pièce
31740929
564 L
Solid
1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit
31740924
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Economical and essential, they offer good temperature performance and basic features for everyday lab use at an economical price.
Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls Quiet operation, less than 53 dB SNAP compliant green refrigerants Auto defrost Four 2 in. casters, front casters are lockable Bright LED interior lighting Hi/Lo Temperature, and door ajar failure alarms Rear access port Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
Spécification
Type
Laboratory Refrigerator
Capacité (impériale)
20 cu. ft.
Capacité (métrique)
564 L
Gamme de températures
1°C to 10°C
Température (point de consigne)
+5°C
Réfrigérant
R290
Modèle de porte
Glass
No. of Doors
1
Étagères
4
Matériau de la hotte
Painted Steel
Finition externe
White-coated Steel
Isolation
HFC-free Polyurethane Foam
Certifications/Conformité
CE
Modèle
Upright
Affichage
Digital
Roulettes
Locking
Type de contrôle
Digital
Ports
1 Rear Access Port
Garantie
2 Years Parts/Labor
Dégivrage
Auto
Éclairage
LED
Options de surveillance
Audible and Visual High and Low Temperature Alarms
Sécurité d’accès
Key Lock
Compresseur
Hermetic
Dimensions (P x l x H) extérieures
34.7 x 28 x 79.7 in. (88.1 x 71.3 x 202.4 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures
27.6 x 23.5 x 59.3 in. (70 x 59.6 x 150.5 cm)
Type de bouchon
Royaume-Uni
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Consommation d’énergie
1.8 kw-hr/day
Poids à l’expédition (impériale)
335 lb.
Poids à l’expédition (métrique)
146 kg
Afficher plus
Afficher moins
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?