Learn More
Fisherbrand™ Réfrigérateur de laboratoire polyvalent
Code produit 31740929 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
266 L
564 L
Modèle de porte:
Solide
Verre
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle de porte Conditionnement
31740929 564 L Solide 1 pièce
31740918 266 L Verre 1 pièce
31740932 266 L Solide 1 pièce
31740924 564 L Verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31740929
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Économiques et essentiels, ils offrent de bonnes performances thermiques et des fonctionnalités de base pour un usage quotidien en laboratoire à un prix économique.
  • Conçu pour la recherche quotidienne et les laboratoires académiques, avec de bonnes performances et des contrôles numériques faciles à utiliser
  • Fonctionnement silencieux, moins de 53 dB
  • Réfrigérants verts conformes à SNAP
  • Dégivrage automatique
  • Quatre roulances de 2 in Les roulettes avant sont verrouillables
  • Éclairage intérieur LED intense
  • Température hi/lo, et alarmes de panne de porte entrouverte
  • Port d’accès arrière
  • Serrures de porte à clé, compatibles avec les adaptateurs E-lock populaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réfrigérateur de laboratoire
Capacité (impériale) 20 pi3
Capacité (métrique) 564 L
Gamme de températures 1 °C à 10 °C
Température (point de consigne) +5 °C
Réfrigérant R290
Modèle de porte Solide
No. of Doors 1
Étagères 4
Matériau de la hotte Acier peint
Finition externe Acier avec revêtement blanc
Isolation Mousse de polyuréthane sans HFC
Certifications/Conformité CE
Modèle Armoire
Affichage Numérique
Roulettes Verrouillage
Type de contrôle Numérique
Ports 1 port d’accès arrière
Garantie 2 ans de pièces/main-d’œuvre
Dégivrage Auto
Éclairage LED (Voyant LED)
Options de surveillance Alarmes sonores et visuelles de haute et basse température
Sécurité d’accès Serrure
Compresseur Hermétique
Dimensions (P x l x H) extérieures 34,7 x 28,1 x 79,7 in (88,1 x 71,3 x 202,6 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 27,6 x 23,5 x 59,3 in (70 x 59,6 x 150,5 cm)
Type de bouchon Royaume-Uni
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Consommation d’énergie 1,48 kW-h/jour
Poids à l’expédition (impériale) 317 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 144 kg