Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres à immersion totale liquide-en-verre à usage général : remplissage organique bleu
Code produit 17882141 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +225°C
Balance:
Degrés Celsius
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Balance Conditionnement
17882141 -10°C à +225°C Degrés Celsius 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17882141
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Avec une solution de remplissage organique bleue. Fisherbrand™ Les thermomètres à immersion totale liquide-en-verre à usage général sont idéaux pour une utilisation dans les laboratoires chimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons et l’industrie pétrochimique.
  • Traçable au NIST, sévérité individuellement
  • Caractéristiques de remplissage de liquide organique bleu contre le verre blanc sans bouchon
  • Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol).
  • Testé et inspecté par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité
Spécification
Certifications/Conformité ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST
À utiliser avec (application) Laboratoires chimiques, universités, institutions scientifiques, traitement des aliments et des boissons, laboratoires pétrochimiques, industrie pharmaceutique, industrie médicale, fabricants, laiteries, brasseries et distilleries
Type d’immersion Immersion totale
Comprend Instructions multilingues, déclaration d’exactitude
Longueur (impériale) globale 14 in
Longueur (métrique) globale 355 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Liquide organique bleu
Température max. (métrique) 225°C
Température min. (métrique) -10° C
Plage de températures (métrique) -10°C à +225°C
Précision 2, 2,5 au-dessus de 100, 3 au-dessus de 200 °C
Subdivision 2°
Balance Degrés Celsius