Learn More
Globe Scientific Tubes centrifugeuses polypropylène polyvalents
Code produit 31922743 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
50 mL
Conditionnement:
En rack
Sachet
Conditionnement:
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement Conditionnement
31922743 15 mL En rack 500 pièces
31923097 15 mL Sachet 500 pièces
31922702 50 mL En rack 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31922743 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 6286
Modernisez vos essentiels de laboratoire avec Globe Scientific
Utilisez le code promo 27959
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-01-2027
Moulés en polypropylène (PP) et dotés de capuchons bleus à dessus plat et résistants aux fuites
  • Les tubes stériles sont attachés par un bouchon à vis bleu
  • Les graduations imprimées en noir par incréments de 0,5 mL
  • Espace d’écriture imprimé en blanc
  • Autoclavable (sans bouchons)
    • Vitesse de rotation : 8500 RCF
    • Plage de température : -40 °C à +80 °C
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Capacité (métrique) 15 mL
Matériau Polypropylène
Conditionnement En rack
Quantité 500/Cs.
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable (sans capuchon)
Longueur (métrique) 120 mm
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis
Surface d’écriture Oui
Diamètre (métrique) 17 mm
Graduated Oui
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 8,500 x g