Learn More
Buerkle™ Boîte à échantillons en polypropylène aseptique à usage général
Code produit 10513713 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
31 mm
43 mm
75 mm
Capacité (métrique):
50 ml
90 mL
300 mL
Hauteur (métrique):
78mm
80mm
88 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
10513713 31 mm 50 ml 78mm 1 pièce
10055271 43 mm 90 mL 80mm 1 pièce
10376992 75 mm 300 mL 88 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10513713 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 62060060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    0.50€
    0.46€ / 1 pièces
    Économisez 0.04€
    8% de réduction
Visualizza tutte le promozioni
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
La boîte à échantillons en polypropylène aseptique à usage général Buerkle™ est dotée d’un lit qui peut être ouvert d’une main et d’une charnière à un angle de 90°.
  • PP, transparent
  • Avec zone pour l’étiquetage et avec graduation
  • Le liquide / condensat dans le couvercle s’écoule dans une rainure absorbante intégrée au couvercle, rien n’est perdu, rien ne peut s’égoutter
  • La boîte est complètement étanche, n’a pas de fissure, est donc facile à remplir et peut être vidée sans résidus
  • Produits dans des conditions aseptiques
  • Autoclavables et adaptés à la surgélation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Couleur Translucide
Description Boîte à échantillons
Couleur de bouchon Transparent
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 50 ml
Forme du fond Round
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Hauteur (impériale) 3.03 in.
Graduations 10 mL
Comprend Couvercle d’étanchéité
Quantité 1/Pk.
Stérilité Non-sterile
Graduated Oui
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (impériale) 1.69 oz.
Hauteur (métrique) 78mm
Type de bouchon Couvercle d’étanchéité avec rainure absorbante
Diamètre (métrique) 31 mm
Type de produit Boîte à échantillons
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.