Learn More
Sampling Systems™ Plateaux en acier inoxydable à usage général
Tous les produits Sampling Systems ProduitsDescription
- Gamme de tailles
- Conception sans fissures
- Finition polie de haute qualité
- Durable
- Acier inox 304
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plateau à usage général |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Finition | Poli |
| Hauteur (métrique) | 62 mm |
| Longueur (métrique) | 340 mm |
| Largeur (métrique) | 310 mm |