Learn More
Fisherbrand™ Congélateur polyvalent de laboratoire sous le comptoir
Code produit 31740930 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Solide
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Conditionnement
31740930 Solide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31740930
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Économiques et essentiels, ils offrent de bonnes performances thermiques et des fonctionnalités de base pour un usage quotidien en laboratoire à un prix économique.
  • Conçu pour la recherche quotidienne et les laboratoires académiques, avec de bonnes performances et des contrôles numériques faciles à utiliser
  • Fonctionnement silencieux, moins de 53 dB
  • Réfrigérants verts conformes à SNAP
  • Dégivrage automatique
  • Quatre roulances de 2 in Les roulettes avant sont verrouillables
  • Température/Tension élevée et alarmes visuelles de défaillance de la porte entrouverte
  • Port d’accès arrière
  • Serrures de porte à clé, compatibles avec les adaptateurs E-lock populaires
  • Accessoire du kit d’empilement disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Congélateur de laboratoire
Capacité (impériale) 3 ft3
Capacité (métrique) 77 L
Gamme de températures -15°C à -25°C
Température (point de consigne) -20 °C
Modèle de porte Solide
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Acier peint
Isolation Mousse de polyuréthane sans HFC
Étagères 2
Certifications/Conformité CE
Modèle Sous paillasse
Affichage Numérique
Roulettes Roues arrière Nylon
Type de contrôle Numérique
Ports 1 port d’accès arrière
Garantie 2 ans de pièces/main-d’œuvre
Dégivrage Auto
Dimensions (P x l x H) extérieures 25,3 x 23,4 x 32,8 in (64,5 x 59,5 x 83,3 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 19,3 x 19 x 24,4 in (49 x 48,3 x 62 cm)
Options de surveillance Alarme
Sécurité d’accès Serrure
Type de prise UK
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Consommation d’énergie 0,72 kW-h/jour
Compresseur Hermétique
Réfrigérant R600a
Poids à l’expédition (impériale) 115 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 52 kg