Learn More
Fisherbrand™ Réfrigérateur polyvalent de laboratoire sous le comptoir
Code produit 31740919 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Solide
Verre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Conditionnement
31740919 Verre 1 pièce
31740922 Solide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 31740919
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Économiques et essentiels, ils offrent de bonnes performances thermiques et des fonctionnalités de base pour un usage quotidien en laboratoire à un prix économique.
  • Conçu pour la recherche quotidienne et les laboratoires académiques, avec de bonnes performances et des contrôles numériques faciles à utiliser
  • Fonctionnement silencieux, moins de 53 dB
  • Réfrigérants verts conformes à SNAP
  • Dégivrage automatique
  • Quatre roulances de 2 in Les roulettes avant sont verrouillables
  • Température/Tension élevée et alarmes visuelles de défaillance de la porte entrouverte
  • Port d’accès arrière
  • Serrures de porte à clé, compatibles avec les adaptateurs E-lock populaires
  • Accessoire du kit d’empilement disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Réfrigérateur de laboratoire
Capacité (impériale) 3 ft3
Capacité (métrique) 77 L
Gamme de températures 1 °C à 10 °C
Température (point de consigne) +5 °C
Réfrigérant R600a
Modèle de porte Verre
No. of Doors 1
Door Material Verre
Étagères 2
Matériau de la hotte Acier peint
Finition externe Acier peint
Isolation Mousse de polyuréthane sans HFC
Certifications/Conformité CE
Modèle Sous paillasse
Affichage Numérique
Roulettes Roues arrière Nylon
Type de contrôle Numérique
Ports 1 port d’accès
Garantie 2 ans de pièces/main-d’œuvre
Éclairage LED (Voyant LED)
Options de surveillance Alarme
Sécurité d’accès Serrure
Compresseur Hermétique
Dimensions (P x l x H) extérieures 26,3 x 23,4 x 32,8 in (66,7 x 59,5 x 83,3 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 20 x 19,3 x 24,4 in (50,8 x 49 x 62 cm)
Type de bouchon Royaume-Uni
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Consommation d’énergie 0,48 kW-h/jour
Concept écologique Écoénergétique
Poids à l’expédition (impériale) 127.8 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 58 kg