Learn More
Fisherbrand™ Réfrigérateur polyvalent de laboratoire sous le comptoir
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Conçu pour la recherche quotidienne et les laboratoires académiques, avec de bonnes performances et des contrôles numériques faciles à utiliser
- Fonctionnement silencieux, moins de 53 dB
- Réfrigérants verts conformes à SNAP
- Dégivrage automatique
- Quatre roulances de 2 in Les roulettes avant sont verrouillables
- Température/Tension élevée et alarmes visuelles de défaillance de la porte entrouverte
- Port d’accès arrière
- Serrures de porte à clé, compatibles avec les adaptateurs E-lock populaires
- Accessoire du kit d’empilement disponible
Spécification
Spécification
| Type | Réfrigérateur de laboratoire |
| Capacité (impériale) | 3 ft3 |
| Capacité (métrique) | 84.95 L |
| Gamme de températures | 1 °C à 10 °C |
| Température (point de consigne) | +5 °C |
| Réfrigérant | R600a |
| Modèle de porte | Solide |
| No. of Doors | 1 |
| Door Material | Plein |
| Étagères | 2 |
| Afficher plus |