Learn More
Brady™ Labels vinyles polyvalents
Code produit 31741205 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
48.26 x 76.20 mm
Conditionnement:
100 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
31741205 48.26 x 76.20 mm 100 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31741205 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 177765
Expédition estimée: 18-01-2027
Film vinyle flexible (B-7569) avec adhésif ultra-agressif adhère de façon permanente sur des surfaces rugueuses, très texturées et difficiles.
  • L’adhésif acrylique permanent adhère à de nombreuses surfaces courantes.
  • Le film vinyle convient à l’intérieur comme à l’extérieur et résiste à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation régulière.
  • Durée de vie typique en plein air : jusqu’à 3 ans.
  • Matériau flexible pour une utilisation avec Brady des imprimantes d’étiquettes portables.
  • Destiné à étiqueter les contenants et les emballages, y compris pour les substances dangereuses. Les cadres diamantés rouges préimprimés supportent des labels multicolores de style GHS en une seule passe d’impression.
  • GHS/CLP (UE, janvier 2009) : Les pictogrammes sont représentés sur un fond blanc avec une bordure de losange rouge.
  • Certifications : BS 5609:1986 Section 2 et Section 3, conformes à la RoHS 2011/65/UE (y compris l’amendement 2015/863).
  • Nécessite un ruban pour l’impression : M7-R10000.
Spécification
Certifications/Conformité BS 5609:1986 Section 2 et section 3
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Rouge sur blanc
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
À utiliser avec (application) Identification des installations, GHS et étiquetage chimique, identification de la communication des risques
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -20 °C
Modèle M7-37-7569-CLP4B
Nb par paquet 100 étiquettes/boîte
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -4 °F à +167 °F
Plage de températures (métrique) -20°C à +75°C
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 48.26 x 76.20 mm
Longueur (impériale) 1,90 in
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 76.20 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 2,25 in
Largeur (métrique) de la zone imprimable 57.15 mm
Hauteur (impériale) 1,90 in
Hauteur (métrique) 81 mm
Alternate Part Number M7-37-7569-CLP4B