Description
- Forme une liaison forte avec les plastiques, les polymères et l’acier inoxydable
- Enlève proprement sans laisser de résidus d’adhésif
- Construction en vinyle très conforme
- On peut écrire dessus avec un stylo en salle blanche
- Adapté au codage couleur et au marquage au sol
- Traité dans un environnement contrôlé
- Enroulé sur 3 in Noyau en plastique
- Fabriqué pour ISO 5 à ISO 9 salles blanches
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type d’adhésif | Caoutchouc repositionnable |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Jaune |
| Finition | Mat |
| Format | Rouleau de |
| Matériau | Vinyle |
| Type de produit | Ruban |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | oui |
| Show More |