Learn More
3M™ Ruban en vinyle à usage général 764
Code produit 17771689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
12 rouleaux
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17771689 Blanc 12 rouleaux
17781689 Rouge 12 rouleaux
17761689 Jaune 12 rouleaux
17721689 Vert 12 rouleaux
17791689 Bleu 12 rouleaux
17721699 Noir 12 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17771689 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100260286
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce ruban en vinyle est un choix rentable pour une variété d’applications de signalement du danger, de marquage de sécurité et de codage couleur en dehors des conditions difficiles ou du retrait total à long terme. Emballage individuel et conditionnement pratique.
  • Idéal pour les applications de marquage dans les zones de faible passage, sur les murs et la tuyauterie
  • À utiliser dans toutes les applications non critiques
  • Maintient des couleurs vives même lorsqu’elles sont exposées à l’abrasion et aux solvants
  • Protège les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions
  • Regroupement et marquage temporaire des pièces, des machines, etc.
  • Ruban adhésif facile à appliquer dans les coins pour une bonne fixation fiable
  • Adhérence rapide et maintien élevé
  • Disponibilité dans une grande variété de couleurs
  • Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur pour sol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 33 m x 50 mm
Quantité d’emballage 12 rouleaux
Épaisseur 0,12 mm
Type d’adhésif Adhésif à base de caoutchouc
Couleur Blanc
Matériau Vinyle