Learn More
3M™ Rouleau vinyle à usage général 764i
Code produit 17267780 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
24 rouleaux
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17267780 Vert 24 rouleaux
17217780 Noir 24 rouleaux
17227780 Bleu 24 rouleaux
17237780 Rouge 24 rouleaux
17247780 Jaune 24 rouleaux
17257780 Blanc 24 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17267780 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000144708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    202.81€ / 24 rouleaux
    Économisez 161.19€
    44% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Utilisé pour toutes les applications non critiques, y compris le codage couleur, le regroupement et le marquage de sécurité. Notre ruban en vinyle souple et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les équipements et les produits contre les abrasi
  • À utiliser dans toutes les applications non critiques
  • Protège les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions
  • Groupez les articles, regroupez et marquez temporairement les pièces, les machines, et plus encore
  • Conserve des couleurs vives au fil du temps pour une qualité durable
  • Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur pour sol
  • Idéal pour le marquage d’applications dans les zones de faible passage. Nombreuses couleurs différentes disponibles : jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensions (L x l) 50 mm x 33 m
Longueur (métrique) 33 m
Épaisseur 0,13 mm
Largeur (métrique) 50 mm
Couleur Vert