Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN à plage élevée GeneRuler
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
L’échelle d’ADN à plage élevée GeneRuler est recommandée pour un dimensionnement rapide et une quantification approximative de l’ADN double brin de poids moléculaire élevé sur les gels d’agarose (en 1,5 heure, gel d’agarose à 0,4 %). L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN à plage élevée GeneRuler peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4 (voir Protocole dans Ressources).
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X pour les échantillons d’ADN.
- Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
- Bandes nettes
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
- Idéal pour un dimensionnement rapide des fragments d’ADN de poids moléculaire élevé
Spécification
Spécification
| Concentration | 6X |
| Type de gel | Agarose |
| Marqueur ou colorant | Xylène cyanol FF, orange G |
| Prêt à charger | Non |
| Plage de dimensions | 10171 bp à 48502 bp |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Quantité | 5 x 50 μg |
| Gamme de produits | GeneRuler |
| Type de produit | Échelle d’ADN à gamme élevée |