Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 1000 ROX™ dye Size Standard
Code produit 15869706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
400 Reactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15869706 400 Reactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15869706 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 401098
 Article restreint
En stock
Includes
Ce kit contient l’étalon de taille.
L’étalon de dimension GeneScan™ 1000 ROX™ est un étalon de dimension des voies internes qui a été développé pour être utilisé avec les systèmes d’électrophorèse d’ADN par fluorescence Applied Biosystems™.
The GeneScan™ 1000 ROX™ Size Standard is an internal lane size standard developed for use with Applied Biosystems™ fluorescence-based DNA electrophoresis systems. The use of an internal lane size standard during electrophoresis enables automated data analysis and precise DNA fragment size comparisons between electrophoresis runs. GeneScan™ 1000 ROX™ Size Standard is designed for sizing DNA fragments in the 47–946 bp range and provides labeled fragments of 47, 51, 55, 82, 85 93 99, 126, 136, 262, 293, 317, 439, 557, 692, 695 and 946 bases. Each of the DNA fragments is labeled with ROX™ fluorophore, which results in a single peak when run under non-denaturing conditions.
Note: Under denaturing conditions using POP-4™ polymer, fragment lengths between 100 and 539 bp can be determined (the linear range of the separation with respect to length vs. scan number).
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Ce kit contient l’étalon de taille.
Stockez le kit à 2–8°C (ne pas congeler).
À utiliser avec (équipement) 310 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, SeqStudio Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer
À utiliser avec (application) Séquençage
Marqueur ou colorant ROX
Nbre de réactions 400 réactions
Gamme de produits GeneScan, ROX
Type de produit Étalon de taille pour le séquençage d’ADN
Quantité 400 Reactions
Conditions d’expédition Glace