Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 120 LIZ™ dye Size Standard
Code produit 15839766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 reactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15839766 800 reactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15839766 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4324287
Includes
Contient 9 fragments d’ADN simple brin marqués
L’étalon de dimension GeneScan120 LIZ est conçu pour le dimensionnement de fragments d’ADN dans la plage de 15 à 120 nucléotides et fournit neuf fragments monocaténaires marqués.
The GeneScan™ 120 LIZ™ Size Standard is a five dye-labeled size standard that is designed for reproducible sizing of small fragment analysis data.
GeneScan™ 120 LIZ™ Size Standard is designed for sizing DNA fragments in the 15-120 nucleotides range and provides nine single-stranded labeled fragment of: 15, 20, 25, 35, 50, 62, 80, 110 and 120 nucleotides. The sizing curve generated from these short fragments make the GeneScan™ 120 LIZ™ Size Standard ideal for use with the ABI Prism SNaPshot™ Multiplex Kit as well as other short fragment analysis applications. Each of the DNA fragments is labeled with the LIZ™ fluorophore which results in a single peak when run under denaturing conditions. With the 5th dye LIZ™ your marker fragments can be labeled with the dyes FAM™, VIC™, NED™ or PET™.
Since the standard is labeled with the fifth dye, you can genotype a greater number of markers in a given lane, compared to the four-dye system.
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient 9 fragments d’ADN simple brin marqués.Conserver le kit entre 2 et 8°C.Ne pas congeler.
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, analyseur génétique SeqStudio, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xl, analyseur génétique 3500
Gamme de produits GeneScan, LIZ
Type Étalon de taille de colorant
Marqueur ou colorant LIZ
Nbre de réactions 800 réactions
Quantité 800 reactions
Conditions d’expédition Boîte de gel