Learn More
Applied Biosystems™ Étalon de dimension pour colorant GeneScan™ 500 LIZ™
Code produit 15843570 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15843570 800 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15843570 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4322682
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Contient 16 fragments d’ADN simple brin marqués LIZ pour une utilisation standard
L’étalon de dimension GeneScan 500 LIZ est conçu pour le dimensionnement de fragments d’ADN dans la plage de 35-500 nucléotides et fournit 16 fragments marqués simple brin.
The GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard is a fifth dye-labeled size standard for the reproducible sizing of fragment analysis data.
GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard is designed for sizing DNA fragments in the 35-500 nucleotides range and provides 16 single-stranded labeled fragment of: 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 and 500 nucleotides. The sizing curve generated from these fragments make the GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard ideal for a variety of fragment analysis applications such as Microsatellites, Fragment Length Polymorphisms and Relative Fluorescent Quantitation. Each of the DNA fragments is labeled with the LIZ™ fluorophore which results in a single peak when run under denaturing conditions. With the 5th dye LIZ™ your marker fragments can be labeled with the dyes FAM™, VIC™, NED™ or PET™.
Since the standard is labeled with the fifth dye, users can genotype a greater number of markers in a given lane, compared to the four-dye system.
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatibilité Électrophorèse capillaire
À utiliser avec (application) Fragment analysis
Quantité 800 réactions
Gamme de produits GeneScan, LIZ
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3130, analyseur génétique 3500
Marqueur ou colorant LIZ
Contenu et stockage Contient 16 fragments d’ADN simple brin marqués LIZ pour une utilisation standardConserver le kit entre 2°C et 8°C (ne pas congeler).