Learn More
Applied Biosystems™ Étalon de dimension pour colorant GeneScan™ 500 ROX™
Code produit 15829716 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 réactions
9600 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15829716 800 réactions 1 pièce
15849746 9600 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15829716 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 401734
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
16 fragments d’ADN simple brin marqués au colorant ROX™
La dimension standard GeneScan™ 500 ROX™ est une dimension standard des voies internes qui a été développée pour être utilisée avec les systèmes d’électrophorèse d’ADN par fluorescence Applied Biosystems.
The GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard is an internal lane size standard developed for use with the Applied Biosystems fluorescence-based DNA electrophoresis systems. The use of an internal lane size standard enables automated data analysis and is also essential for achieving high run to run precision in sizing DNA fragments by electrophoresis. GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard is designed for sizing DNA fragments in the 35-500 bp range and provides 16 single-stranded ROX™ dye labeled fragments of 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490, and 500 bases. Each of the DNA fragments is labeled with a proprietary fluorophore, which results in a single peak when run under both denaturing and non-denaturing conditions.
Informations sur la commande
À l’unité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de départ ADN
Quantité 800 réactions
Gamme de produits GeneScan, ROX
À utiliser avec (équipement) 310 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, SeqStudio Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer
Marqueur ou colorant ROX
Type de produit Étalon de taille de colorant
Conditions d’expédition Boîte de gel
Contenu et stockage Ce kit contient l’étalon de dimension ROX. Conserver le kit entre 2°C et 8°C (ne pas congeler).
Description Étalon de dimension de colorant GeneScan™ 500 ROX™, marquage ROX™