Learn More
Applied Biosystems™ Étalon de dimension pour colorant GeneScan™ 500 ROX™
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
16 fragments d’ADN simple brin marqués au colorant ROX™
The GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard is an internal lane size standard developed for use with the Applied Biosystems fluorescence-based DNA electrophoresis systems. The use of an internal lane size standard enables automated data analysis and is also essential for achieving high run to run precision in sizing DNA fragments by electrophoresis. GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard is designed for sizing DNA fragments in the 35-500 bp range and provides 16 single-stranded ROX™ dye labeled fragments of 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490, and 500 bases. Each of the DNA fragments is labeled with a proprietary fluorophore, which results in a single peak when run under both denaturing and non-denaturing conditions.
Informations sur la commande
À l’unité
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Quantité | 9600 réactions |
| Gamme de produits | GeneScan, ROX |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3100-Avant, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500 |
| Marqueur ou colorant | ROX |
| Type de produit | Colorant |
| Durée de fonctionnement | Étalon |
| Contenu et stockage | Ce kit contient l’étalon de dimension ROX et le tampon de chargement. Conserver le kit entre 2 et 8°C. (Ne pas congeler). |
| Description | Étalon de dimension de colorant GeneScan™ 500 ROX™, marquage ROX™, utilisation avec analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, analyseur génétique 3500, analyseur génétique 3500xL, analyseur d’ADN 3730, analyseur d’ADN 3730xl |