Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 500 TAMRA™ dye Size Standard
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Ce kit contient 16 oligos d’ADN simple brin marqués au colorant TAMRA pour les étalons de dimension.
- L’utilisation d’un étalon relatif à la taille de bandes internes pendant l’électrophorèse permet de procéder à une analyse automatisée des données et à des comparaisons précises de la taille des fragments d’ADN entre les cycles d’électrophorèse.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | GeneScan, TAMRA |
| Contenu et stockage | Ce kit contient 16 oligos d’ADN simple brin marqués au colorant TAMRA pour les étalons de dimension. Conserver le kit entre 2 et 8°C. (Ne pas congeler) |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, analyseur génétique SeqStudio, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xl, analyseur génétique 3500 |
| Marqueur ou colorant | Tamra™ |
| Quantité | 800 réactions |
| Conditions d’expédition | Glace humide |