Learn More
Applied Biosystems™ Étalon de dimension pour colorant GeneScan™ 600 LIZ™ v2.0
Code produit 15849846 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15849846 800 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15849846 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4408399
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Chaque kit contient de l’étalon en quantité suffisante pour effectuer 800 analyses.
Conçu pour le dimensionnement de fragments d’ADN dans la plage de 20 à 600 nucléotides. Permet de fournir 36 fragments à simple brin marqués.
L’étalon de dimension GeneScan™ 600 LIZ® v2,0 est un étalon haute densité marqué par le cinquième colorant pour le dimensionnement reproductible des données d’analyse de fragments.
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Software Type Analyse de fragments
Matériau de départ ADN
Quantité 800 réactions
Gamme de produits GeneScan, LIZ
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3500xL Dx, analyseur génétique SeqStudio, analyseur génétique 3500, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500 Dx
Marqueur ou colorant LIZ
Type de produit Colorant de dimension standard V2.0
Conditions d’expédition Glace humide
Contenu et stockage Chaque kit contient suffisamment d’étalon pour 800 analyses.
Conserver au réfrigérateur (2–8°C).