Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard v2.0 Dx
Code produit 15908836 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 Reactions
Conditionnement:
800 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15908836 800 Reactions 800 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15908836 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A25794
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez cet étalon de dimension pour les fragments entre 20 et 600 bp. L’étalon contient 36 fragments d’ADN simple brin marqués au colorant LIZ.
The GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx is a five dye-;labeled, high-density size standard for the reproducible sizing of fragment analysis data. This product can be used as a traditional size standard on all Applied Biosystems capillary electrophoresis systems. Use this size standard for fragments between 20 and 600 bp. The standard contains 36 LIZ dye-labeled, single-stranded DNA fragments. Since the standard is labeled with the fifth dye, users can genotype a greater number of markers in a given lane, compared to the four-dye system.
Size fragments in the 20–600 nucleotides range
GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx is designed for sizing DNA fragments in the 20–600 nucleotides range and provides 36 single-stranded, labeled fragments of: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580, and 600 bp. The sizing curve generated from fragments make the GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx ideal for use in a variety of fragment analysis applications such as analysis of microsatellites and fragment length polymorphisms as well as in relative fluorescent quantitation. Each of the DNA fragments is labeled with the LIZ fluorophore, which results in a single peak when run under denaturing conditions. With the fifth dye, LIZ, your marker fragments can be labeled with FAM, VIC, NED, or PET dye.
La dimension standard GeneScan™ 600 LIZ™ v2.0 Dx est un étalon haute densité marqué par cinq colorants pour un dimensionnement reproductible des données d’analyse de fragments. Ce produit peut être utilisé comme étalon de dimension classique sur tous les systèmes d’électrophorèse capillaire Applied Biosystems™.
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage À stocker entre 2° et 8°C. Conserver à l’abri de la lumière. Ne pas congeler.
Format Étalon
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3500 Dx
Performances de PCR riches en GC Élevé
À utiliser avec (application) Séquençage
Marqueur ou colorant LIZ
Nbre de réactions 800 réactions
Gamme de produits GeneScan, LIZ
Type de produit Systèmes de séquençage de l’ADN
Quantité 800 Reactions
Conditions d’expédition Glace
Dimensions 20 bp, 600 bp
Heure du test Rapide
Afficher plus Afficher moins
Pour diagnostic in vitro