Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ Installation Standard DS-33 , [6FAM™, VIC™, NED™, PET™ dyes]
Description
Includes
4 tubes de produits de PCR regroupés et marqués par fluorescence, 1 tube d’étalon de dimension GeneScan -500 LIZ et 1 tube de tampon de chargement
The DS-33 GeneScan™ Installation Standards using 6FAM™, VIC™, NED™ and PET™ dyes contain pooled PCR products amplified from microsatellite loci present in Human DNA. The kit also contains a tube of GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Ce kit contient 4 tubes de produits de PCR regroupés et marqués par fluorescence et 1 tube d’étalon de dimension GeneScan 500 LIZ. Stockez le kit entre -15 et -25°C jusqu’à être prêt à l’utiliser. Lors du dégel, stockez le tube d’étalon de dimension GeneScan 500 LIZ à 2–8°C. |
| À utiliser avec (équipement) | 310 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer |
| Gamme de produits | FAM, NED PET, VIC |
| Type | Étalon d’installation |
| Marqueur ou colorant | FAM, NED, PET, VIC |
| Quantité | 1 Kit |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |