Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres GENESYS™ 40/50 visible / UV-visible
Code produit 15899991 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
GENESYS 40 Spec+Cordon d’alimentation UE
GENESYS 50 Spec+Cordon d'alimentation R.-U.
GENESYS 50 Spec+Cordon d'alimentation UE
Bande passante spectrale:
2 nm
5 nm
Wavelength Range:
325 à 1 100 nm
De 190 à 1100 nm
Garantie:
Garantie standard de 2 ans avec 1 an d’extension dès l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific dans les 6 mois suivant l’achat
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Bande passante spectrale Wavelength Range Garantie unitSize
15899991 GENESYS 50 Spec+Cordon d'alimentation UE 2 nm De 190 à 1100 nm Garantie standard de 2 ans avec 1 an d’extension dès l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific dans les 6 mois suivant l’achat 1 pièce
15879991 GENESYS 40 Spec+Cordon d’alimentation UE 5 nm 325 à 1 100 nm Garantie standard de 2 ans avec 1 an d’extension dès l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific dans les 6 mois suivant l’achat 1 pièce
15800002 GENESYS 50 Spec+Cordon d'alimentation R.-U. 2 nm De 190 à 1100 nm Garantie standard de 2 ans avec 1 an d’extension dès l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific dans les 6 mois suivant l’achat 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15899991 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840298300
Ne manquez pas notre gamme d’économies
Utilisez le code promo 27937
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour les laboratoires d’enseignement ou les experts en contrôle qualité qui nécessitent plus de résistance, des capacités logicielles et une grande facilité d’utilisation en matière de spectrophotométrie UV-visible.
Effectuez des mesures de routine à des fins de contrôle qualité ou d’enseignement dans une classe de chimie avec les spectrophotomètres robustes Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-visible et GENESYS 40 visible. Proposés avec une configuration à cellule unique, ces instruments sont conçus avec une surface en pente afin d’évacuer les déversements et un compartiment d’échantillonnage lavable pour faciliter le nettoyage. L’interface à écran tactile de 7 po, le logiciel de contrôle local (aucun PC requis) et la mise en réseau Wi-Fi en option font du spectrophotomètre UV-visible GENESYS 50 ou du spectrophotomètre visible GENESYS 40 le choix idéal pour un échantillonnage quotidien.
Le dispositif GENESYS 50 est un spectrophotomètre UV-visible à double faisceau avec une configuration à cellule unique qui répond à toutes les spécifications des applications de contrôle qualité critiques et des mesures de produits chimiques précises. Le spectrophotomètre visible à double faisceau GENESYS 40 est une version à région spectrale visible dans cette classe instrumentale. Les deux appareils offrent une résolution de données allant de 0,2 nm à 5 nm.
Caractéristiques :
  • Interface utilisateur avec écran tactile haute résolution de 7 po
  • Contrôle local de la vitesse et de la fiabilité
  • Compatible réseau (adaptateur Wi-Fi disponible)
  • Grand compartiment à échantillons avec accès frontal
Destiné aux :
  • Laboratoires de chimie
  • Mesures de routine
  • Exigences modérées en matière de débit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Linéarité de la ligne de base ± 0,002 A
Compartiments Accessible depuis le dessus, l’avant ou sur le côté Capable d’accueillir des cellules jusqu’à une longueur de 100 mm Accessoires disponibles pour des tubes à essai d’un diamètre de 25 mm maximum et d’une hauteur de 150 mm Compartiment à échantillons amovible et lavable avec emplacement et dispositif de retenue magnétiques
Raccordements USB-A unique
USB-A double
Exportation de données vers un réseau ou un PC via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible
Imprimer via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible
Type de détecteur Photodiodes au silicium doubles
Affichage Écran tactile couleur haute définition de 7 po, fixe, 800 x 1 280 pixels
Dimensions (L x l x H) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Bande passante spectrale 2 nm
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
Dérive (À 500 nm après 1 heure de chauffage) < 0,0005 A/h
Alimentation électrique Convertisseur CA / CC externe Tension et fréquence (Hz) sélectionnées automatiquement, 100/240 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Concentration d’échantillon
Comprend GENESYS 50 Spec+Cordon d'alimentation UE
Clavier Écran tactile
Durée de vie de la lampe Durée de vie typique > 5 ans, garantie 3 ans
Bruit (RMS à 500 nm, 60 mesures consécutives) ≤0,00020 A à 0 A à 260 et 500 nm ≤0,00030 A à 1 A à 260 et 500 nm ≤0,00040 A à 2 A à 260 et 500 nm
Conception optique Double faisceau
Précision photométrique ±0,002 A à 0,5 A, ±0,004 A à 1,0 A, ±0,008 A à 2,0 A
Affichage photométrique -3A à +5A
Gamme photométrique -2 A à +3,5 A
Répétabilité photométrique ±0,001 A à 1 A mesuré à 1,0 A à 546 nm
Imprimante incluse Imprimante à clipser disponible
Vitesse de balayage Vitesses lentes, moyennes et rapides, jusqu’à 1 600 nm/min
Lumière parasite < 1,0 %T à 198 nm (KCl), < 0,05 %T à 220 nm (NaI), < 0,03 %T à 340 nm (NaNO2)
Garantie Garantie standard de 2 ans avec 1 an d’extension dès l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific dans les 6 mois suivant l’achat
Précision en longueur d’onde ±0,5 nm
Intervalle de données de longueur d’onde 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Répétabilité en longueur d’onde <±0,2 nm
Poids (métrique) 7,5 kg