Learn More
Beskrivelse
Trempez, touchez et mesurez : éliminez le transfert de liquides et les cuves de votre flux de travail.
Préserve l’intégrité des échantillons tout en minimisant leur transfert.
Tekniske data
Tekniske data
| Diamètre (métrique) | 6 mm |
| Type | Système de sonde à immersion à fibre optique |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètres GENESYS 150 et GENESYS 180 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?