Learn More
Gibco™ Antibiotique sélectif Geneticin™ (sulfate G418), poudre
Code produit 11538676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11538676 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11538676 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11811064
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Antibiotique sélectif Geneticin™ (sulfate de G418), poudre
L’antibiotique sélectif Geneticin™ (G418 Sulfate) est produit par la bactérie Micromonospora rhodorangea et agit en liant le ribosome, inhibant ainsi la synthèse protéique dans les cellules procaryotes et eucaryotes. La résistance à l’antibiotique sélectif Geneticin™ (sulfate G418) est conférée par les gènes de résistance E. coli APH(3’)–I et APH(3’)–II.
L’antibiotique sélectif Geneticin™ (sulfate G418) Gibco™ est utilisé comme un antibiotique sélectif dans la plage de concentrations de 100–200μg/ml pour les bactéries ou 200–500μg/ml pour la plupart des cellules de mammifère. Ce produit est fourni sous forme de poudre et doit être transformé en solution mère de 10–50 mg/ml dans de l’eau.
Autres choix et informations complémentaires
Nous proposons une large gamme d’antibiotiques et d’antimycosiques sous forme de poudre et de liquide.
Consultez la liste complète ou trouvez les produits pour :
  • Contrôle de la contamination
  • Sélection eucaryote et bactérienne
    Voir les recommandations pour les concentrations de fonctionnement pour les antibiotiques sélectifs.
    En savoir plus sur l’utilisation des antibiotiques et antimycosiques dans la culture cellulaire et consultez les directives pour la décontamination des cultures.
    Fabrication et normes de qualité conformes aux BPFa sur deux sitesL’antibiotique sélectif
    Gibco™ Geneticin™ (sulfate G418) est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons l’antibiotique sélectif Gibco™ Geneticin™ (sulfate G418) en poudre fabriqué dans notre établissement de New York (réf. cat. 11811098, 11811031, and 11811023). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité ISO 13485, BPFa, FDA
    Contenu et stockage 15 à 30 °C
    Description Antibiotique sélectif Geneticin™ (sulfate de G418), 10 g, température de stockage entre 15 et 30°C , antibiotique (sélectif), agent Geneticin™ (G-418), type de réactif antibiotique (sélectif), durée de conservation de 24 mois, température
    Forme Poudre
    Type de produit Antibiotique
    À utiliser avec (application) Culture de cellules d’insectes, culture de cellules de mammifères, transfection, transformation, sélection eucaryotique/génération de lignées cellulaires stables
    Quantité 10 g
    compliance-icons
    Product Identifier
    • Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate), Powder
    Signal Word
    • Dangers
    Hazard Category
    • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
    • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
    Hazard Statement
    • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
    • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
    Precautionary Statement
    • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
    • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
    • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
    • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
    • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
    • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
    • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
    • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
    • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
    • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
    Supplemental information
    • MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alp ha.-D-gluco-heptopyranosyl-(1.fwdarw. 4)-O-[3-de