Learn More
Genevac™ miVac™ Aluminum solide JetRotors™
Description
- Choix de concentrateurs en fonction de la charge de travail
- Capable de manipuler une large gamme de solvants et de volumes d’échantillons
- Interface utilisateur simple avec des programmes optimisés pour l’eau, alcools et autres solvants
- Contrôle précis de la température offrant une protection pour les échantillons précieux
- Compact
- Pupille de froid à haute puissance atteignant -50 °C avec une capacité de prélèvement 1 l
- large gamme d’aluminium solides uniques JetRotors™
Système d’ADN MiVac
L'/Le/La miVac Le système intégré à l’ADN est un broyeur centrifuge capable d’éliminer l’eau et les solvants organiques de divers formats d’échantillons et il est conçu spécifiquement pour fonctionner avec les acides nucléiques. Fourni avec une pompe à vide haute performance intégrée, une chambre de concentration et un rotor en aluminium à angles fixes pour microtubes à centrifuger de 1,5 ml. L'/Le/La miVac L’ADN convient aux solvants organiques simples, par ex. le méthanol, l’éthanol, jusqu’à 100 °C TA et eau avec de faibles nombres d’échantillons. La gamme de rotors possibles comprend une option pour les plaques de microtitration. Pour une plus large gamme de solvants et/ou une plus grande gamme de formats d’échantillons, sélectionnez miVac Duo ou Quattro Concentrateur avec miVac Accélérer le prélèvement et la pompe.
miVac Duo et Quattro Concentrateurs
L'/Le/La miVac Le système Duo a été conçu pour accepter un support de microplaque à deux positions ou des rotors à disque pour les tubes et les flacons. L'/Le/La miVac Quattro c’est un système plus grand avec un bol de plus grande capacité, qui lui permet d’utiliser un rotor à quatre positions et des rotors à disque de capacité bien supérieure. Dans les deux rotors à oscillation, chaque position pour les microplaques à puits peu profonds peut accepter plusieurs plaques grâce à l’utilisation de chargeurs. Les deux concentrateurs disposent d’une interface utilisateur simple pour régler et surveiller le temps, la température et la méthode.
miVac Duo et Quattro Pompes à vide
Il existe un choix de trois pompes pour compléter le miVac Concentrateur en fonction de vos applications. L'/Le/La miVac La pompe Duo est une pompe à diaphragme à deux têtes calme et compact pour éliminer la plupart des solvants qui partent en dessous de 130 °C, y compris l’eau, le méthanol, l’éthanol et leurs mélanges. Pour les applications plus exigeantes, telles que les solvants à point d’expiration plus élevé jusqu’à 165 °C, nous recommandons le miVac Quattro comme cette pompe à diaphragme à quatre têtes peut atteindre des pressions de < 2 bar nécessaires à la réussite du séchage des solvants à point d’expiration moyen. Les deux pompes sont présentées dans des boîtiers signés pour correspondre à l’autre. miVac et sont contrôlées automatiquement par le miVac chambre d’élimination. Une pompe à vide à rouleau est également disponible pour les solvants à point d’ébullition élevé. Vous devez consulter votre représentant local pour connaître la configuration exacte de la pompe pour l’application souhaitée.
miVac Limite de vitesse
L'/Le/La miVac Le SspeedTrap est un nouveau piège à froid à haute puissance utilisé pour condenser les membranes pulmonaires de solvants. Les pièges à froid peuvent améliorer sérieusement les performances de tout système de concentration sous vide. Lorsqu’un piège à froid condense les vapeurs jusqu’à l’état liquide s’ensuit une très forte réduction de volume qui aide à aspirer un vide et accélère considérablement le processus de concentration. L'/Le/La miVac Vitesse de fonctionnement unique : les tests de condenseur froids sont suspendus directement dans le trajet de gaz, les sens pulmonaires se condensent directement sur les tests et s’écoule dans le récipient de collecte ci-dessous sans congélation, même lorsque l’on utilise de l’eau. Cette méthode est extrêmement efficace, avec plus de deux fois la puissance de condensation d’un système similaire. L’utilisateur peut rapidement voir les solvants dans le piège et vider le piège est facile, sans aucune décongélation nécessaire. Le récipient de collecte est retiré en un quart de tour simple, ce qui permet une élimination en toute sécurité des solvants.
Paquets
L'/Le/La miVac le kit de connexion contient tout ce qui est nécessaire pour fermer les unités distinctes du miVac dans un système entièrement intégré. Il comprend une tubulure à vide, un coupe-tube, un pot de capture et un câble de raccordement à la pompe. Des emballages de systèmes sont également disponibles, comprenant concentrateur, pompe, piège à froid et kit de raccordement.
JetRotors
miVac sont les seuls concentrations de leur classe à être fournis avec des rotors en aluminium solide. La gamme « JetRotors » offre une concentration très élevée en matière de performances par rapport aux rotors à base de plastique ou dotés d’une structure ouverte. Les augmentations de vitesse par rapport aux types de polypropylène varient entre 40 % et 200 %, selon le format de l’échantillon, ce qui constitue un avantage significatif lorsque l’on travaille avec des solvants tenaces, comme l’eau. Les rotors de précision en aluminium solide conduisent efficacement l’énergie thermique nécessaire à la concentration vers les échantillons, alors que dans un rotor ouvert ou en plastique, les échantillons sont efficacement isolés par le plastique ou le vide dans la chambre. Les rotors sont disponibles pour tous les tubes, flacons, tubes à centrifuger et microtubes à centrifuger courants. Un service de rotor personnalisé est également disponible pour vous assurer de bénéficier d’une utilisation optimale de votre système.
Contrôleur de pression
L'/Le/La miVac le contrôleur de pression peut être ajouté à tout élément miVac (ou conditionnement) et permet à l’utilisateur de contrôler plein la pression d’exécution dans le système. Un mode d’amortissement sous vide permet de commencer doucement la concentration et d’éviter les chocs ou les éclaboussure lors de l’évaporation de mélanges de solvants. Pour les utilisateurs peu familiers avec les pressions appropriées à choisir, un mode automatique est disponible. Utilisation correcte du contrôle de la pression avec le miVac Le HealthTrap accélérera la concentration et permettra de attraper une plus grande quantité de solvants dans le S liés à la vitesse, réduisant ainsi les productions de solvants volontaires.
Pupille-vapeur
Un flacon de lavage à la phase gazeuse contenant des solutions neutralisantes d’acide ou d’ammoniac est disponible pour être utilisé lors de l’utilisation de ces produits chimiques. Les solutions changent de couleur lorsqu’elles sont épuisées, indiquant qu’elles doivent être modifiées. Les pièges sont installés après la pompe et avant que la vapeur ne soit déchargée dans l’atmosphère ou le système d’extraction des vapeurs Système de concentrateur modulaire avec concentrateur, pompe et piège à froid
Spécification
Spécification
| Capacité | 16 tubes en verre de 100 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Concentrateurs d'ADN et DUO |