Learn More
Genevac™ Piège à vapeur
Code produit 11524614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
11524614 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11524614 Fournisseur Genevac Code fournisseur VAPTRAP0100
Expédition estimée: 28-12-2026
Pour une utilisation dans les concentrateurs centrifuges
Les concentrations centrifugeuses sont capables d’éliminer l’eau et les solvants organiques de divers formats d’échantillons.
Accepte un rotor pivotant pour les microplaques et prend également des rotors à disque pour les tubes et les flacons. Choix de pompes à vide moyennes ou élevées et système d’ADN dédié avec pompe intégrée. Simples à utiliser, ils permettent aux échantillons d’être concentrés ou prélevés à sec en toute sécurité. Surveillance de l’heure et de la température sur le grand écran transparent. Paramètres définis à l’aide du bouton de sélection. Pour améliorer les performances, des modes spéciaux intégrés fonctionnent avec de l’eau et des alcools, ce qui optimise le temps de concentration. miVac Le système contrôle la chaleur et assure ainsi la protection de vos échantillons précieux. Avec une grande variété de rotors disponibles, miVac les éjectateurs sont adaptés à de nombreuses tâches différentes, notamment le séchage ou la concentration dans les tubes de microcentrifugeuse, la centrifugeuse conique ou d’autres tubes en plastique, les flacons en verre et les microplaques à puits peu profonds ou profonds. De conception simple et robuste, ils garantissent des années de service fiable même en cas d’une utilisation intensive, par exemple dans l’enseignement ou dans les laboratoires à utilisateurs multiples. Les contrôles involontaires permettent aux utilisateurs inexpérimentés d’obtenir les résultats de première classe la première fois avec la plupart des échantillons, tout en permettant une programmation plus complexe pour les travailleurs expérimentés. miVac les centrifugeuses sont extrêmement calmes lorsqu’ils sont utilisés et les résultats typiques avec de l’eau montrent que miVac sont plus rapides que des machines comparables. Les performances peuvent être encore améliorées grâce à l’utilisation du miVac Congélateur réfrigéré de type « speed Trap ».
Système d’ADN MiVac
L'/Le/La miVac Le système intégré à l’ADN est un broyeur centrifuge capable d’éliminer l’eau et les solvants organiques de divers formats d’échantillons et il est conçu spécifiquement pour fonctionner avec les acides nucléiques. Il est fourni avec une pompe à vide haute performance intégrée, une chambre de concentration et un rotor en aluminium à angles fixes pour microtubes à centrifuger de 1,5 ml. L'/Le/La miVac L’ADN convient aux solvants organiques simples, par ex. le méthanol, l’éthanol, jusqu’à 100 °C TA et eau avec de faibles nombres d’échantillons. Il existe une gamme de rotors possibles, notamment une option pour les plaques de microtitration. Pour une plus large gamme de solvants et/ou une plus grande gamme de formats d’échantillons, sélectionnez miVac Duo ou Quattro Concentrateur avec miVac Accélérer le prélèvement et la pompe.
miVac Duo et Quattro Concentrateurs
L'/Le/La miVac Le système Duo a été conçu pour accepter un support de microplaque à deux positions ou des rotors à disque pour les tubes et les flacons. L'/Le/La miVac Quattro c’est un système plus grand avec un bol de plus grande capacité, qui lui permet d’utiliser un rotor à quatre positions et des rotors à disque de capacité bien supérieure. Dans les deux rotors à oscillation, chaque position pour les microplaques à puits peu profonds peut accepter plusieurs plaques grâce à l’utilisation de chargeurs. Les deux concentrations disposent d'une interface utilisateur simple pour le contrôle du temps, de la température et de la méthode.
miVac Duo et Quattro Pompes à vide
Il existe un choix de trois pompes pour compléter le miVac Concentrateur en fonction de vos applications. L'/Le/La miVac La pompe Duo est une pompe à diaphragme à deux têtes calme et compact pour éliminer la plupart des solvants qui partent en dessous de 130 °C, y compris l’eau, le méthanol, l’éthanol et leurs mélanges. Pour les applications plus exigeantes, telles que les solvants à point d’expiration plus élevé jusqu’à 165 °C, nous recommandons le miVac Quattro comme cette pompe à diaphragme à quatre têtes peut atteindre des pressions de < 2 bar nécessaires à la réussite du séchage des solvants à point d’expiration moyen. Les deux pompes sont présentées dans des boîtiers signés pour correspondre à l’autre. miVac et sont contrôlées automatiquement par le miVac chambre d’élimination. Une pompe à vide à rouleau est également disponible pour les solvants à point d’ébullition élevé. Vous devez consulter votre représentant commercial local pour connaître la configuration exacte de la pompe pour la demande que vous avez en vue.
miVac Limite de vitesse
L'/Le/La miVac Le SspeedTrap est un nouveau piège à froid à haute puissance utilisé pour condenser les membranes pulmonaires de solvants. Les pièges à froid peuvent améliorer sérieusement les performances de tout système de concentration sous vide. Lorsqu’un piège réfrigéré condense les gaz à nouveau dans un liquide, il se produit une réduction de volume massive correspondante qui permet de tirer un vide et d’accélérer considérablement le processus de concentration. miVac Vitesse de fonctionnement unique : les tests de condenseur froids sont suspendus directement dans le trajet de gaz, les sens pulmonaires se condensent directement sur les tests et s’écoule dans le récipient de collecte ci-dessous sans congélation, même lorsque l’on utilise de l’eau. Cette méthode est extrêmement efficace, avec plus de deux fois la puissance de condensation d’un système similaire. L’utilisateur peut rapidement voir les solvants dans le piège et vider le piège est facile, sans aucune décongélation nécessaire. Le récipient de prélèvement se retire d’un quart de tour simple, ce qui permet une élimination en toute sécurité des solvants.
Paquets
L'/Le/La miVac le kit de connexion contient tout ce qui est nécessaire pour fermer les unités distinctes du miVac dans un système entièrement intégré. Il comprend une tubulure à vide, un coupe-tube, un pot de capture et un câble de raccordement à la pompe. Il est également possible de proposer des ensembles de systèmes comprenant le concentrationsur, la pompe, le piège à froid et le kit de connexion.
JetRotors
miVac sont les seuls concentrations de leur classe à être fournis avec des rotors en aluminium solide. L'/Le/La “Spiromètres” permet une concentration de performance très élevée par rapport aux rotors en plastique ou en conception ouverte. Les augmentations de vitesse par rapport aux types de polypropylène varient entre 40 % et 200 %, selon le format de l’échantillon, ce qui constitue un avantage significatif lorsque l’on travaille avec des solvants tenaces, comme l’eau. Les rotors de précision en aluminium solide conduisent efficacement l’énergie thermique nécessaire à la concentration vers les échantillons, alors que dans un rotor ouvert ou en plastique, les échantillons sont efficacement isolés par le plastique ou le vide dans la chambre. Les rotors sont disponibles pour tous les tubes, flacons, tubes à centrifuger et microtubes à centrifuger courants. Un service de rotor personnalisé est également disponible pour vous assurer de bénéficier d’une utilisation optimale de votre système.
Contrôleur de pression
L'/Le/La miVac le contrôleur de pression peut être ajouté à tout élément miVac (ou conditionnement) et permet à l’utilisateur de contrôler plein la pression d’exécution dans le système. Un mode d’amortissement sous vide permet de commencer doucement la concentration et d’éviter les chocs ou les éclaboussure lors de l’évaporation de mélanges de solvants. Pour les utilisateurs peu familiers avec les pressions appropriées à choisir, un mode automatique est disponible. Utilisation correcte du contrôle de la pression avec le miVac Le HealthTrap accélérera la concentration et permettra de attraper une plus grande quantité de solvants dans le S liés à la vitesse, réduisant ainsi les productions de solvants volontaires.
Pupille-vapeur
Un flacon de lavage à la phase gazeuse contenant des solutions neutralisantes d’acide ou d’ammoniac est disponible pour être utilisé lors de l’utilisation de ces produits chimiques. Les solutions changent de couleur lorsqu’elles sont épuisées, indiquant qu’elles doivent être modifiées. Les pièges sont placés après la pompe et avant que la gaze ne soit évacuée dans l’atmosphère ou le système d’extraction de fume.
Système de concentration flexible avec unités de concentration, de pompe et de piège à froid
  • Choix de concentrateurs en fonction de la charge de travail
  • Capable de manipuler une large gamme de solvants et de volumes d’échantillons
  • Une interface utilisateur simple avec des programmes optimisés pour l’eau et les alcools& autres solvants
  • Contrôle précis de la température offrant une protection pour les échantillons précieux
  • Compact
  • Pupille de froid à haute puissance atteignant -50 °C avec une capacité de prélèvement  1 l
  • large gamme d’aluminium solides uniques JetRotors™
Spécification
Capacité (métrique) 1 l
À utiliser avec (application) Neutralisation des vapeurs d'ammoniac ou d'acide
Comprend Toutes les connexions. Un flacon laveur contenant une solution neutralisante acide ou ammoniaque est disponible pour la manipulation de ces produits chimiques.
Quantité 1 de chaque
Type Piège à vapeur
Poids (métrique) 1 kg