Learn More
Geniposidic acid, MedChemExpress
Code produit 16468818
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468818 10 mg
16448956 100 mg
16434727 50 mg
16431268 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16468818 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0010
MedChemExpress Geniposidic acid is an effective anticancer and radioprotection agent.
Geniposidic acid is an effective anticancer and radioprotection agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Geniposidic acid
CAS 27741-01-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H22O10
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.14 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]2OC=C(C(O)=O)[C@]3([H])[C@@]2([H])C(CO)=CC3)[C@@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 374.34
Poids de la formule 374.34
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death