Learn More
Melford Génistéine
Description
Inhibe les protéines tyrosine kinases.
Inhibe les protéines tyrosine kinases.
Specifications
Specifications
| CAS | 446-72-0 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C15H10O5 |