Learn More
Genistein-2’,3’,5’,6’-d4 (Major), TRC
Code produit 30240551
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30240551 10 mg 10mg
30240897 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30240551 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG35001010MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 187960-08-3
Formule moléculaire C15 2H4 H6 O5
Poids moléculaire (g/mol) 274.26
Synonyme 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)- (9CI, ACI), 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)-4H-1-benzopyran-4-one (ACI), Genistein-2',3',5',6'-d4, Genistein-d4 (4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4), Genistein-2',3',5',6'-D4, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl-d4)-4H-1-benzopyran-4-one
Nom IUPAC 5,7-dihydroxy-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMILES [2H]c1c([2H])c(C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c([2H])c([2H])c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Genistein-2',3',5',6'-d4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H/i1D,2D,3D,4D
Poids de la formule 274.0779
Pourcentage de pureté >95%