Learn More
Genisteine-2',6'-d2, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Genistein-2',6'-d2 |
| CAS | 315204-48-9 |
| Formule moléculaire | C15 2H2 H8 O5 |
| Quantité | 0.5 mg |
| Synonyme | Genistein-2',6'-D2 |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H/i1D,2D |
| SMILES | [2H]c1cc(O)cc([2H])c1C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O |
| Nom IUPAC | 3-(2,6-dideutéro-4-hydroxyphényl)-5,7-dihydroxychromène-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 272.25 |
| Poids de la formule | 272.0654 |