Learn More
Genisteine 4'-bêta-D-glucopyranoside, TRC
Code produit 30240500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30240500 1 g 1g
30240875 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30240500 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG3499751G
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152-95-4
Formule moléculaire C21 H20 O10
Poids moléculaire (g/mol) 432.38
Synonyme 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[4-(β-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-5,7-dihydroxy-, Sophoricoside (6CI,7CI,8CI), 3-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone 4'-β-D-glucopyranoside, 5',7'-Dihydroxy-4'-glucosyloxyisoflavone, Genistein 4'-O-glucoside, Genistein, 4'-β-D-glucopyranoside
Nom IUPAC 5,7-dihydroxy-3-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyphényl]chromène-4-one
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)C3=COc4cc(O)cc(O)c4C3=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sophoricoside (Genistein-4'-Glucoside)
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-3-1-9(2-4-11)12-8-29-14-6-10(23)5-13(24)16(14)17(12)25/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Poids de la formule 432.1056