Learn More
Genisteine 4'-Bêta-D-Glucuronide, TRC
Code produit 17994555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17994555 2.5 mg 2.50mg
17974785 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17994555 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG3499902.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 245084-07-5
Formule moléculaire C21H18O11
Poids moléculaire (g/mol) 446.36
Synonyme Genistein-4'-glucuronide, 4-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-yl)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(=O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Genistein 4'-beta-D-Glucuronide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H18O11/c22-9-5-12(23)14-13(6-9)30-7-11(15(14)24)8-1-3-10(4-2-8)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Poids de la formule 446.0849
Pourcentage de pureté >95%