Learn More
Genisteine 7-bêta-D-glucuronide 4'-sulfate sel disodique, TRC
Code produit 17982725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17982725 10 mg 10mg
17991045 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17982725 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG34998010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C21H16Na2O14S
Poids moléculaire (g/mol) 570.39
Synonyme 5-Hydroxy-4-oxo-3-[4-(sulfooxy)phenyl]-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Disodium Salt;
SMILES O=C1C2=C(O)C=C(O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2OC=C1C4=CC=C(OS(=O)(O[Na])=O)C=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau Genistein 7-beta-D-Glucuronide 4'-Sulfate Disodium Salt