Learn More
Genisteine 7-bêta-D-glucuronide 4'-sulfate sel disodique, TRC
Code produit 17991045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17991045 1 mg 1mg
17982725 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17991045 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG3499801MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C21H16Na2O14S
Poids moléculaire (g/mol) 570.39
Synonyme 5-Hydroxy-4-oxo-3-[4-(sulfooxy)phenyl]-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Disodium Salt;
SMILES O=C1C2=C(O)C=C(O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2OC=C1C4=CC=C(OS(=O)(O[Na])=O)C=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau Genistein 7-beta-D-Glucuronide 4'-Sulfate Disodium Salt
Quantité 1 mg