Learn More
Genisteine 7-Bêta-D-Glucuronide, TRC
Code produit 30003547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003547 2.5 mg 2.50mg
30009382 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30003547 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG3500152.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38482-81-4
Formule moléculaire C21 H18 O11
Poids moléculaire (g/mol) 446.36
Synonyme 5-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[5-hydroxy-3-(4-hydroxyphényl)-4-oxochrome-7-yl]oxyoxane-2-carboxylique acide
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Genistein 7-beta-D-Glucuronide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)11-7-30-13-6-10(5-12(23)14(13)15(11)24)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Poids de la formule 446.0849
Pourcentage de pureté >95%