Learn More
Génistéine, 99 %, synthétique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10183301 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10183301 25 mg Flacon en verre 25mg
10558693 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10183301 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 328270250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    120.65€ / 25mg
    Économisez 13.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 446-72-0 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-72-0
Formule moléculaire C15H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 270.24
Numéro MDL MFCD00016952
Clé InChI TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme genistein, prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavone, genisterin, sophoricol, 5,7,4'-trihydroxyisoflavone, bonistein, 5,7-dihydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, genestein
CID PubChem 5280961
ChEBI CHEBI:28088
Nom IUPAC 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphényl)chromen-4-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Genistein
Note relative au nom Synthetic
Point de fusion 297.0°C to 298.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 mg
Merck Index 15, 4426
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dmso and ethanol,soluble in usual organic solvents,soluble in diluted alkalies with yellow color
Poids de la formule 270.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline