Learn More
Genistein Diglucuronide, TRC
Code produit 17939914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17939914 2.5 mg 2.50mg
17907924 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17939914 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG3500552.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 428438-35-1
Formule moléculaire C27H26O17
Poids moléculaire (g/mol) 622.49
Synonyme β-D-Glucopyranosiduronic Acid 4-[7-(β-D-Glucopyranuronosyloxy)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-yl]phenyl
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-(4-(7-((2S,3R,4S,5S,6S)-6--carboxy-3,4,5-trihydroxytétrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-4-oxo-4H-chromen-3-yl)phénoxy)-3,4,5-trihydroxytétrahydro-2H-pyran-2-acide carboxylique
SMILES O=C1C2=C(O)C=C(O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2OC=C1C4=CC=C(O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O5)C=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau Genistein Diglucuronide
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H26O17/c28-12-5-10(42-27-21(35)17(31)19(33)23(44-27)25(38)39)6-13-14(12)15(29)11(7-40-13)8-1-3-9(4-2-8)41-26-20(34)16(30)18(32)22(43-26)24(36)37/h1-7,16-23,26-28,30-35H,(H,36,37)(H,38,39)/t16-,17+,18-,19+,20+,21-,22-,23+,26+,27-/m0/s1
Poids de la formule 622.12