Learn More
Génistine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465689 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15465689 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63445.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Glucoside de génistéine qui inhibe la protéine tyrosine kinase
Glucoside of genistein that inhibits protein tyrosine kinase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 529-59-9
Formule moléculaire C21H20O10
Poids moléculaire (g/mol) 432.381
Numéro MDL MFCD00016883
Clé InChI ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
Synonyme genistin, genistine, genisteol 7-monoglucoside, genistoside, genistein 7-glucoside, glucosyl-7-genistein, genistein 7-o-beta-d-glucoside, unii-1pog3scn5t, genistein glucoside, genistein-7-glucoside
CID PubChem 5281377
ChEBI CHEBI:27514
Nom IUPAC 5-hydroxy-3-(4-hydroxyphényl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Genistin
Point de fusion 258°C to 259°C
Couleur Marron à jaune
Quantité 100 mg
Beilstein 64479
Merck Index 14,4391
Poids de la formule 432.38
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre