Learn More
Genistin, MedChemExpress
Description
Genistin (Genistine), an isoflavone belonging to the phytoestrogen family, is a potent anti-adipogenic and anti-lipogenic agent. Genistin attenuates cellular growth and promotes apoptotic cell death breast cancer cells through modulation of ERalpha signaling pathway.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Genistin |
| CAS | 529-59-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H20O10 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Genistine Genistoside Genistein 7-O-β-D-glucopyranoside |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.28 mM) |
| SMILES | O=C(C(C1=CC=C(O)C=C1)=COC2=CC(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)=C4)C2=C4O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 432.38 |
| Afficher plus |