Learn More
Vitlab™ Distributeur adaptable sur flacons Genius II
Code produit 15670925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 ml
0,5 à 5 ml
1,0 à 10 ml
10 à 100 ml
2,5 à 25 ml
5 à 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15670925 2,5 à 25 ml 1 pièce
15640925 0,2 à 2 ml 1 pièce
15650925 0,5 à 5 ml 1 pièce
15660925 1,0 à 10 ml 1 pièce
15680925 5 à 50 ml 1 pièce
15690925 10 à 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15670925 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 1625506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.97€
    475.00€ / 1 pièces
    Économisez 154.97€
    24% de réduction
En stock
Le distributeur adaptable sur flacons Vitlab™ Genius II d’application quasi universelle peut être utilisé avec de nombreuses solutions organiques et inorganiques.
  • Mécanisme d’étalonnage pour le réglage dans le cadre de la surveillance des équipements de test
  • Vanne de décharge avec bille de sécurité se fermant lorsque le tube de décharge n’est pas monté
  • Le bloc-vanne avec un filetage standard GL 45 pivote librement à 360° sur le flacon
  • Divers adaptateurs permettent l’utilisation des distributeurs sur des flacons de différentes tailles
  • Pour une meilleure tenue du tube d’entrée, la vanne d’entrée est équipée d’une olive
  • Le volume nominal allant de 2 à 10 ml comprend les adaptateurs GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 et le tube d’arrivé télescopique (longueur allant de 125 à 240 mm)
  • Le volume nominal allant de 25 à 100 ml comprend les adaptateurs GL 32, GL 38, S 40 et le tube d’arrivé télescopique (longueur allant de 170 à 330 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 2,5 à 25 ml