Learn More
Genkwanin, MedChemExpress
Code produit 16491488
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491488 5 mg
16459078 10 mg
16444877 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16491488 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0731
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Genkwanin is a major non-glycosylated flavonoid with anti-flammatory activities.
Genkwanin is a major non-glycosylated flavonoid with anti-flammatory activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Genkwanin
CAS 437-64-9
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H12O5
Quantité 5 mg
Synonyme Puddumetin
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (17.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=CC(O)=C13
Poids moléculaire (g/mol) 284.26
Poids de la formule 284.26
Pourcentage de pureté 99.27%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus