Learn More
Genkwanin, TRC
Code produit 30135442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135442 25 mg 25mg
30136369 100 mg 100mg
17964345 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135442 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG36000025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 437-64-9
Formule moléculaire C16 H12 O5
Poids moléculaire (g/mol) 284.26
Synonyme 4H-1-Benzopyran-4-one, 5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-, Flavone, 4',5-dihydroxy-7-methoxy- (7CI,8CI), Genkwanin (6CI), 4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone, 5,4'-Dihydroxy-7-methoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 7-Methylapigenin, 7-O-Methylapigenin, Apigenin 7-O-methyl ether, Apigenin 7-methyl ether, Puddumetin
Nom IUPAC 5-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-7-méthoxychrome-4-un
SMILES COc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Genkwanin
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H12O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
Poids de la formule 284.0685