Learn More
AHLSTROM GenSaver™ 2.0
Code produit 31703068
Change view
Click to view available options
Nbre d’échantillons:
1
2
4
96
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre d’échantillons unitSize
31703068 1 100 pièces
31703064 2 100 pièces
31703047 4 100 pièces
31703072 96 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31703068 Fournisseur AHLSTROM Code fournisseur 8.297.0000.FN
Conservation de l'ADN à température ambiante pour une analyse de haute qualité. GenSaver™ Les cartes de prélèvement d'échantillons 2.0 sont spécialement conçues pour le prélèvement et le transport de microvolumes d'échantillons biologiques et la conservation à long terme de l'ADN à température ambiante.
Ce traitement chimique exclusif, ADN préservé sur GenSaver™ La version 2.0 peut être utilisée même après des décennies de stockage à température ambiante pour générer des données STR et de séquençage de nouvelle génération de haute qualité.
Principaux domaines d'utilisation :
  • Criminologie
  • Identification humaine
  • Tests de paternité
  • dépistage génétique animal
  • Banques de matériel biologique
  • Génomique
  • Biologie moléculaire
  • Amplification du génome entier
  • Dépistage plasmidique
  • Médecine de précision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Format Carte
Isolation Technology Technologie de papier filtre spécialisé imprégné
Type d’échantillon Sang
À utiliser avec (application) Amplification directe STR
Nbre d’échantillons 1
Type de produit Fiche de prélèvement et de transport d'échantillons
Certifications/Conformité ISO 18385